Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Pore Size |
---|---|
FKS11597532 | 2 mm |
FKS11537542 | 1.00 mm |
FKS11567552 | 106 μm |
FKS11527552 | 212 μm |
FKS11587542 | 425 μm |
FKS11507552 | 300 μm |
FKS11577542 | 500 μm |
FKS11507562 | 53 μm |
FKS11567542 | 600 μm |
FKS11557542 | 710 μm |
FKS11587552 | 75 μm |
FKS11557562 | 20 μm |
FKS11547562 | 25 μm |
FKS11537562 | 32 μm |
FKS11517542 | 1.40 mm |