Absorbance0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Chemical Name or MaterialTris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance Conditions(40% aq. soln.) (1 cm cell)
CAS77-86-1
Melting Point>168.5°C