Search Thermo Fisher Scientific
| Catalog Number | Dimensions (L x W) | Capacity (English) |
|---|---|---|
| FKS11741796 | 50.8 x 25.4 cm (20 x 10 in.) | 123 oz. |
| FIS01-812-130 | 38 x 25.4 cm (15 x 10 in.) | 92 oz. |
| FKS11731796 | 38 x 25.4 cm (15 x 10 in.) | 92 oz. |
| FIS14-209-300 | 50.8 x 25.4 cm (20 x 10 in.) | 123 oz. |
| FIS01-812-127 | 50.8 x 38 cm (20 x 15 in.) | 184 oz. |
| FKS11751796 | 50.8 x 38 cm (20 x 15 in.) | 184 oz. |